Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Värmekylning Torrbad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för digitalt värmekylbad för att optimera flexibilitet och prestanda.
- Garanti : 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 6 |
| Typ | Block |
| Rörstorlek | 50 ml stor |
| Mått (L x B x H) | 3 x 3,9 x 3,4 tum. (76,5 x 98 x 87 mm) |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.