Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för digitala värmeskakbad
Produktkod. 15248884 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
6
15
24
48
96
Rörstorlek:
0.2mL
0.5mL
12 mm diameter
13 mm diameter
15mL
50mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15248884
Brand: Thermo Scientific™ 88880128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific Tillbehör för Digital Shaking Baths för att optimera flexibilitet och prestanda.
Använda Thermo Scientific Tillbehör för digitala skakbad för uppvärmning för att optimera flexibilitet och prestanda.
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Värme/Kylbad
Belysning LED
Antal platser 6
Typ Tillbehör, Blockset med lock
Rörstorlek 50mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.