Läs mer
Ebro Electronic™ Tillbehör för EBI 20 Data Logger Series
Produktkod. p-7250972
Typ:
Gränssnitt
Monteringshållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10028852
Brand: Ebro Electronic™ 16010020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dataloggertillbehör för att underlätta mätning av temperatur och/eller luftfuktighet under transport och i lager
  • Ansluts till PC:n och försörjs med ström därifrån med hjälp av en USB kabel
  • Levereras med gränssnitt, USB kabel, programvara Winlog.basic, bruksanvisning
  • Rengör endast med en lätt fuktad trasa
Beställningsinfo
Gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gränssnitt
Visningstyp Ingen skärm
Kalibrering Ej kalibrerad
Larmtyper Hold (Håll)
Inkluderar Gränssnitt EBI 20-IF, USB-kabel, programvara Winlog.basic, bruksanvisning.
Gränssnitt EBI 20-IF
Modell EBI 20-IF
Sensortyper Utvändig