Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Fisherbrand™ Uppvärmning/Kylning Mini Shaker
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
12 x 15 ml koniska centrifugrör
20 x 1,5 ml mikrocentrifugrör
20 x 2 ml mikrocentrifugrör
5 x 50 ml koniska centrifugrör
9 x 21 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 12 x 15 ml koniska centrifugrör |
| Produkttyp | Tube Block |
| Beskrivning | 12 x 15 ml koniskt bottencentrifugerörblock; Brunn: 17,1 mm dia X 44,5 mm djup |