Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Fisherbrand™ Uppvärmning/Kylning Mini Shaker
Produktkod. 15594080 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
12 x 15 ml koniska centrifugrör
20 x 1,5 ml mikrocentrifugrör
20 x 2 ml mikrocentrifugrör
5 x 50 ml koniska centrifugrör
9 x 21 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
15594080 20 x 2 ml mikrocentrifugrör Varje
15524090 9 x 21 mm rör Varje
15584080 20 x 1,5 ml mikrocentrifugrör Varje
15504090 12 x 15 ml koniska centrifugrör Varje
15514090 5 x 50 ml koniska centrifugrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15594080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfria tillbehör för att förbättra Fisher Scientific Uppvärmning/Kylning Mini Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 20 x 2 ml mikrocentrifugrör
Produkttyp Tube Block
Beskrivning 20 x 2 ml mikrocentrifugrörsblock; Brunn: 11,5 mm dia X 38,1 mm djup