Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Fisherbrand™ Isotemp RT Hotplate, RT Basic och Advanced Hotplate Omrörare
Produktkod. 15356617 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
3-stiftsklämma (60 mm grepp)
C-5, klämman
Stödstång
Temperaturprob PT100
Temperaturprob PT100, SN-8-4
Transparent Shield (PC)
Värmebad
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15356617 3-stiftsklämma (60 mm grepp) Varje
15386607 Stödstång Varje
15376607 Transparent Shield (PC) Varje
15366607 Värmebad Varje
15336617 Temperaturprob PT100, SN-8-4 Varje
15346617 C-5, klämman Varje
15366617 Temperaturprob PT100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15356617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 SEK
    191.79 SEK / Paket med 1
    Save 21.21 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-04-2027
Optimera prestanda och flexibilitet
Tillbehör till Fisherbrand™ Isotemp RT Hotplate, RT Basic och Advanced Hotplate Omrörare. Optimera prestanda och flexibilitet
  • Tillbehör för användning med RT Hotplate, RT Basic och Advanced Hotplate Omrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För användning med RT Hotplate, RT Basic och Advanced Hotplate Omrörare
Typ 3-stiftsklämma (60 mm grepp)