Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Fisherbrand™ Multi Platform Shaker
Produktkod. 15544100 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Fast rörställ
Flaskklämma
Infusionsflaskklämma
Justerbart rörställ
Plattform med gummimatta
Plattform med justerbara stänger
Plattform med klämmor
Trattklämma
Håller:
1000 ml Flask
1000 ml infusionsflaska
12 x 100 ml kolvar, 150 ml bägare
2000 ml Flask
3000 ml Flask
40 x 14 mm i diameter. Rör
40 x 16 mm i diameter. Rör
500 ml Flask
500 ml infusionsflaska
5000 ml
6 x 250 ml flaskor, 150 ml bägare
Fartyg
Skorstenar
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller Förpackningsstorlek
15544100 Plattform med klämmor 12 x 100 ml kolvar, 150 ml bägare Varje
15524100 Plattform med gummimatta Fartyg Varje
15534100 Plattform med klämmor 6 x 250 ml flaskor, 150 ml bägare Varje
15554100 Plattform med justerbara stänger Fartyg Varje
15504110 Flaskklämma 500 ml Flask Varje
15514110 Flaskklämma 1000 ml Flask Varje
15524110 Flaskklämma 2000 ml Flask Varje
15534110 Flaskklämma 3000 ml Flask Varje
15544110 Flaskklämma 5000 ml Varje
15564110 Infusionsflaskklämma 500 ml infusionsflaska Varje
15574110 Infusionsflaskklämma 1000 ml infusionsflaska Varje
15584110 Trattklämma Skorstenar Varje
15594110 Fast rörställ 40 x 14 mm i diameter. Rör Varje
15504120 Fast rörställ 40 x 16 mm i diameter. Rör Varje
15514120 Justerbart rörställ 40 x 14 mm i diameter. Rör Varje
15524120 Justerbart rörställ 40 x 16 mm i diameter. Rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 15544100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 SEK
    2167.57 SEK / Paket med 1
    Save 72.43 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 23-02-2027
Tillbehör som krävs för användning av Fisher Scientific™ Multi Platform Shaker
Tillbehör för multiplattformsshaker för att förbättra prestanda och flexibilitet
  • Öka prestanda och flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 12 x 100 ml kolvar, 150 ml bägare
Produkttyp Plattform med klämmor