Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Fisherbrand™ Multifunktionsrörrotator
Produktkod. 15594090 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
1,5/2,0 ml rör
10-15 ml och 5-7 ml rör
14 mm dia. Kulturrör
15 ml-rör
18,5 mm i diameter. Kulturrör
50 ml-rör
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15594090 14 mm dia. Kulturrör Varje
15554090 1,5/2,0 ml rör Varje
15564090 15 ml-rör Varje
15574090 50 ml-rör Varje
15584090 10-15 ml och 5-7 ml rör Varje
15504100 18,5 mm i diameter. Kulturrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15594090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1656.89 SEK / Paket med 1
    Save 163.11 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 23-04-2027
Valfria tillbehör för att förbättra Fisherbrand ™Multi-Purpose Tube Rotator
Multifunktionsrörrotator erbjuder flexibilitet med flera karusellalternativ
  • Rörrotator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 14 mm dia. Kulturrör
Produkttyp Tubkarusell
Antal positioner 64