Läs mer
Cytiva Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System: Cooling Plate
Produktkod. 10466724 Handla allt Cytiva Produkter
:
Cooling plate; Dimensions: 210 x 270mm
Produktkod. 10466724
Brand: Cytiva 18110346
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
  • Material: ceramic
  • Dimensions: 210 x 270mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Typ Cooling Plate
Material Keramisk
Bredd (engelska) Toppplatta 10.62 in.
Bredd (metrisk) Toppplatta 27 cm