Läs mer
Cytiva Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System: Insulation
Produktkod. 10147144 Handla allt Cytiva Produkter
:
Insulation; 8m
Produktkod. 10147144
Brand: Cytiva 80111611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessories for Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
  • For cooling tubing 14/27mm
  • Length: 180m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Typ Insulation
Längd (engelska) 71 in.
Längd (metrisk) 180 cm
Diameter (engelska) Insida 0.55 in.
Diameter (engelska) Utsida 1.06 in.
Diameter (metrisk) Insida 1.4 cm
Diameter (metrisk) Utsida 2.7 cm