Läs mer
Mettler Toledo™ Tillbehör för G20 titratormodeller
Produktkod. 11397833 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Typ:
Temperatursensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11397833 Temperatursensor Varje
1 options
Produktkod. 11397833 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51109828
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med G20 Titrator-modeller.
  • Tillverkad av Hastelloy C22
  • För temperaturområde 0 &grader; till 130 grader;&C
  • Med phototrode DP5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Temperatursensor
Inkluderar Phototrode DP5
Material Hastelloy C22
Temperaturområde (engelska). 0 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 130 °C