Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Inkuberande Mini Shaker
Produktkod. 15554110 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Produkttyp:
Centrifugrörsställ
Flaskklämma
Klibbmatta
Rörrack med adapter
Håller:
1,5 - 2,0 ml rör
100, 125 ml kolvar
15 ml centrifugrör
25 ml kolvar
250 ml kolvar
50 ml centrifugrör
50 ml kolvar
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller unitSize
15554110 Klibbmatta EJ TILLÄMPLIGT Varje
15564100 Flaskklämma 25 ml kolvar Varje
15594100 Flaskklämma 250 ml kolvar Varje
15574080 Centrifugrörsställ 50 ml centrifugrör Varje
15574100 Flaskklämma 50 ml kolvar Varje
15564080 Centrifugrörsställ 15 ml centrifugrör Varje
15584100 Flaskklämma 100, 125 ml kolvar Varje
15554080 Rörrack med adapter 1,5 - 2,0 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15554110
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör som krävs för användning av Fisher Scientific™ Inkuberande Mini Shaker
Tillbehör för inkubering av minishaker
  • Öka prestanda och flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp Klibbmatta
Mått (L x B) 140 x 140 mm
Antal positioner EJ TILLÄMPLIGT