Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Inkuberande Mini Shaker
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Centrifuge Tube Rack
Flask Clamp
Rörställ med adapter
Sticky Mat
Håller:
1,5–2,0 ml rör
100, 125 mL Flasks
15 mL Centrifuge Tubes
25 mL Flasks
250 mL Flasks
50 mL Centrifuge Tubes
50 mL Flasks
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör för inkubering av minishaker
- Öka prestanda och flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 50 mL Centrifuge Tubes |
| Produkttyp | Centrifuge Tube Rack |
| Antal positioner | 10 |