Beskrivning
- Napco 8000; Endast modeller av vattenjacka
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Napco 8000; Endast modeller av vattenjacka |
| Typ | Gastankväxel |
| Elektriska krav | 120 V, 60 Hz |
| Spänning | 120 V |
| Frekvens | 60 Hz |