Läs mer
Masterflex™ Tillbehör för peristaltiska pumpsystem
Produktkod. 15497144
Kontrolltyp:
Remote I/O
Start/Stop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15497144
Brand: Masterflex™ 0752395
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppgradera pump- och dispenseringsmöjligheter med tillbehör för Masterflex™ Peristaltiska pumpsystem.
  • Tillbehör till Masterflex™ Peristaltiska pumpsystem
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9002, CE
Färg Grå
Kontrolltyp Remote I/O
För användning med Masterflex enheter med DB-25-anslutning och fjärrkontrollfunktion
För användning med (applikation) Vätskehantering
Inkluderar Masterflex Kabelenhet för fjärrkontroll, 25 fot. (7,6 m) kabel med skalade ändar, DB25(M)-kontakt
Hastighetskontroll Analog
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Vikt (engelska) 1.26 lb.
Vikt (metrisk) 571.53 g