Läs mer
Masterflex™ Tillbehör för peristaltiska pumpsystem
Kontrolltyp:
Remote I/O
Start/Stop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Uppgradera pump- och dispenseringsmöjligheter med tillbehör för Masterflex™ Peristaltiska pumpsystem.
- Tillbehör till Masterflex™ Peristaltiska pumpsystem
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9002, CE |
| Färg | Grå |
| Kontrolltyp | Remote I/O |
| För användning med | Masterflex enheter med DB-25-anslutning och fjärrkontrollfunktion |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Inkluderar | Masterflex Kabelenhet för fjärrkontroll, 25 fot. (7,6 m) kabel med skalade ändar, DB25(M)-kontakt |
| Hastighetskontroll | Analog |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Vikt (engelska) | 1.26 lb. |
| Visa mer |