Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till MaxQ™ 8000 Shakers
Produktkod. 10023982 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Stå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023982
Brand: Thermo Scientific™ 194222
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta emot olika applikationer och budgetar med dessa flexibla och bekväma Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Shaker Tillbehör.
Ta emot olika applikationer och budgetar med dessa flexibla och bekväma Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Shaker Tillbehör. Med exceptionell enkelhet och flexibilitet är dessa shakertillbehör det optimala valet för upptagna labb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stå
Djup (engelska) 35,5 tum.
Djup (metriskt) 89.7 cm
Höjd (engelska) 29,6 tum.
Höjd (metrisk) 75.2 cm
Bredd (engelska) 45,5 tum.
Bredd (metrisk) 115.6 cm
Vikt (engelska) 158 lb.
För användning med (utrustning) MaxQ 8000