Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till MaxQ™ 8000 Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Stå
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ta emot olika applikationer och budgetar med dessa flexibla och bekväma Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Shaker Tillbehör. Med exceptionell enkelhet och flexibilitet är dessa shakertillbehör det optimala valet för upptagna labb.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stå |
| Djup (engelska) | 35,5 tum. |
| Djup (metriskt) | 89.7 cm |
| Höjd (engelska) | 29,6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 75.2 cm |
| Bredd (engelska) | 45,5 tum. |
| Bredd (metrisk) | 115.6 cm |
| Vikt (engelska) | 158 lb. |
| För användning med (utrustning) | MaxQ 8000 |