Beskrivning
Seriell kabel (BT75034)
- Modem (9-stift hona till 9-stift hane)
- För användning med ELx800 , Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT , Synergy Mx, Synergy MxF
- Nollmodem (9-stift hona till 25-stift hona)
- För användning med ELx808 , FLx800 , PowerWave , Precision, Precision XS, Synergy HT
- 590/20 nm
- För användning med Cytation3, FLx800 , Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
- 250V 1,5A
- För användning med ELx808
- 0,75A
- För användning med PowerWave X
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Seriell kabel; Nollmodem (9-stift hona till 25-stift hona) |
| För användning med (utrustning) | Agilent BioTek Mikroplattläsare |