Läs mer
Cytiva Tillbehör till Multiphor™ II Elektroforessystem
Handla allt Cytiva Produkter
Typ:
EPH Electrode Anode
EPH Electrode Cathode
EPH Electrode Wick (104 x 253 mm)
EPH Electrode Wick (82 x 130 mm)
Flexiclamp
IEF elektrodremsa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Standard flatbäddsenhet |
| För användning med (utrustning) | Multiphor II Elektroforessystem |
| Typ | EPH Electrode Cathode |