Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Orion™ AQUAfast AQ3010 grumselmätare
Produktkod. 12023273
Change view
Typ:
Borstar för rengöring av ampuller
Flaskor
Silikonolja
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12023273 Flaskor Paket med 3
12043273 Borstar för rengöring av ampuller Paket med 10
12033273 Silikonolja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12023273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AC3V25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1011.92 SEK
    921.50 SEK / Paket med 3
    Save 90.42 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Generera snabbt en noggrann grumlighetsmätning med denna pålitliga grumlighetsmätare och dess tillbehör.
Generera snabbt en noggrann grumlighetsmätning med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 grumlighetsmätare och dess tillbehör. Perfekt för växt, fält eller laboratorium, erbjuder denna enkla men kraftfulla grumlighetsmätare en imponerande rad funktioner. Använd den infraröda (IR) LED-ljuskällan för att uppfylla ISO krav enligt 7027 och mät pålitligt grumlighet med automatiska intervallvärden från 0 till 1000 NTU. Denna IP67-vattentäta mätare erbjuder lång batteritid med i genomsnitt cirka 3000 tester.
Funktioner:
  • Tillbehör till AQUAfast AQ3010 grumselmätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flaskor
För användning med (utrustning) AQUAfast AQ3010 Grumlighetsmätare
Beskrivning 25 mm flaskor, 3-pack