Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Orion™ pH-elektroder
Beskrivning
Förvara och skydda dina pH-elektroder med Thermo Scientific™ Tillbehör till Orion™ pH-elektroder. Förvaringsflaskor skyddar och konditionerar elektroderna när de inte används. Lampskydd skyddar den pH-avkännande glödlampan på pH-elektroder i glas.
Elektrodförvaringsflaskor
- Kan användas med valfri 6, 8 eller 12 mm pH-elektroder
Elektrodlampaskydd
- Designad för pH-elektroder i glaskropp
- Använd med standard eller Thermo ™ Vetenskaplig ™ Orion Sure-Flow™ pH-elektroder— ena änden av glödlampsskyddet passar över standardelektroder medan den andra änden passar över Sure-Flow-elektroder utan att störa Sure-Flow-spolningen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Elektrodförvaringsflaskor |
| För användning med (utrustning) | 8 mm Elektrod, Glas |
| Typ | Elektrodförvaringsflaska |