Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Orion™ pH-elektroder
Produktkod. 11757797
Change view
För användning med (utrustning):
12 mm elektroder, glas
6 mm Elektrod, Glas
8 mm Elektrod, Glas
Säkerflödeselektrod, Standardglaselektrod
Typ:
Elektrodförvaringsflaska
Lampskydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Förpackningsstorlek
11757797 Säkerflödeselektrod, Standardglaselektrod Lampskydd Paket med 5
10614131 12 mm elektroder, glas Elektrodförvaringsflaska Paket med 3
11727767 8 mm Elektrod, Glas Elektrodförvaringsflaska Paket med 3
11737767 6 mm Elektrod, Glas Elektrodförvaringsflaska Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11757797 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 910005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 SEK
    508.77 SEK / Paket med 5
    Save 16.23 SEK
    3% Av
I lager
Förvara och skydda dina pH-elektroder med dessa tillbehör.
Förvara och skydda dina pH-elektroder med Thermo Scientific™ Tillbehör till Orion™ pH-elektroder. Förvaringsflaskor skyddar och konditionerar elektroderna när de inte används. Lampskydd skyddar den pH-avkännande glödlampan på pH-elektroder i glas.
Elektrodlampaskydd
  • Designad för pH-elektroder i glaskropp
  • Använd med standard eller Thermo ™ Vetenskaplig ™ Orion Sure-Flow™ pH-elektroder— ena änden av glödlampsskyddet passar över standardelektroder medan den andra änden passar över Sure-Flow-elektroder utan att störa Sure-Flow-spolningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lampskydd för pH-elektroder i glas
För användning med (utrustning) Säkerflödeselektrod, Standardglaselektrod
Typ Lampskydd