Läs mer
Cytiva Accessories and Replacement Parts for Amersham™ VacuGene XL Vacuum Blotting System
Handla allt Cytiva Produkter
Typ:
Gelstödjande skärm
Masker
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Rapidly transfer DNA from agarose gels up to 20 x 30cm in less than 1 hour
- Efficient and reproducible transfers improve blotting results
- Carry out all pretransfer steps in the unit
- Precise vacuum control for optimal transfer conditions
- RNA transfers in less than 4 hours
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Amersham VacuGene XL Vacuum Blotting System |
| Typ | Gelstödjande skärm |