Läs mer
Sartorius Tillbehör och reservdelar för vågar: Switchar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10062221 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
CPA-saldon, utökade saldon, Master Pro LA-saldon
Draft Shield av SE och ME Ultramicro och Microbalance
Typ:
Fotkontakt
Handströmbrytare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10062221
Brand: Sartorius YHS02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Balansbrytare för fjärrkontroll.
  • Hand- och fotkontaktstillbehör för Sartorius saldon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CPA-saldon, utökade saldon, Master Pro LA-saldon
Inkluderar T-kontakt
Typ Handströmbrytare