Läs mer
Sartorius Tillbehör och reservdelar för vågar: Switchar
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
CPA-saldon, utökade saldon, Master Pro LA-saldon
Draft Shield av SE och ME Ultramicro och Microbalance
Typ:
Fotkontakt
Handströmbrytare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hand- och fotkontaktstillbehör för Sartorius saldon
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CPA-saldon, utökade saldon, Master Pro LA-saldon |
| Inkluderar | T-kontakt |
| Typ | Fotkontakt |