Läs mer
Cytiva Tillbehör för SE 250/260 Mini-vertikala gelenheter: Alumina skårad platta
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 250 Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | Naggad aluminiumplåt |
| Material | Aluminiumoxid |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |