Läs mer
Cytiva Tillbehör för SE 250/260 Mini-vertical Gel Units: Spacer
Produktkod. 11755393 Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11755393
Brand: Cytiva SE2119T2.75
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 250, SE 260 Mini Format vertikal gelelektroforesenhet
Typ Spacer
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,07 cm
Längd (metrisk) 8 cm