Specifications
| För användning med (utrustning) | SE 660 Vertikal elektroforesenhet |
| Typ | Glasplatta |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |