Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till LP Vortex Mixer
Produktkod. 15248874 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Gummiplattform
Rörhållare 12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15248874 Gummiplattform Varje
15288874 Rörhållare 12 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15248874 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    183.85 SEK / Paket med 1
    Save 6.15 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera flexibilitet och prestanda genom att använda Thermo Scientific™ Tillbehör till LP Vortex Mixers.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gummiplattform
För användning med (utrustning) Vortex-mixer
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.