Läs mer
Thermo Scientific™ Stödram
Produktkod. 15313022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15313022 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 15313022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50145435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11000.00 SEK
    10576.85 SEK / Paket med 1
    Save 423.15 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
Byte av filter och stativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
Belysning LED
Typ Stödram
Höjd (metrisk) 200 mm