Läs mer
Thermo Scientific™ Stödram
Produktkod. 15323022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
780 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15323022 780 mm Varje
1 options
Produktkod. 15323022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50145436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12280.00 SEK
    11802.49 SEK / Paket med 1
    Save 477.51 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
Belysning LED
Typ Stödram
Höjd (metrisk) 780 mm