Läs mer
Thermo Scientific™ Byte av HEPA-filter
Produktkod. 15363022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Funktioner:
99,95 % effektivitet vid MPPS
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Funktioner Förpackningsstorlek
15363022 99,95 % effektivitet vid MPPS Varje
1 options
Produktkod. 15363022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50141920
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med:Heracell VIOS 160i/250i och Forma Steri-cycle i160/i250
Hjälp till att säkerställa mätbar klass 10 luftkvalitetsprestanda med Thermo Scientific™ Byte av HEPA-filter och rengöringssatser.
HEPA-filter
  • 99,95 % separationseffektivitet @MPPS
  • Huvudkammarfilter tillgängligt som fristående eller förpackat i en grupp med de andra kammarfiltren
Dekontamineringssatser
  • Består av filter för svårstädade kamrar och packningar (förutom dörr) och slangar
  • Minskar stilleståndstid och arbete som spenderas på dekontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Byte i kammar HEPA-filter, rektangulärt
För användning med (utrustning) Heracell VIOS 160i/250i och Forma Steri-cycle i160/i250
Belysning LED
Typ HEPA-filter
Funktioner 99,95 % effektivitet vid MPPS