Läs mer
Thermo Scientific™ Stödram
Produktkod. 15303022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
172 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15303022 172 mm Varje
1 options
Produktkod. 15303022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50145394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12050.00 SEK
    11575.52 SEK / Paket med 1
    Save 474.48 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
For Use With: Thermo Scientific™ Heracell VIOS 160i AND Thermo Scientific™ Forma Steri-Cycle i160 Incubators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Stödram för dubbelkammare, 172 mm hög (med hjul)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Heracell VIOS 160i OCH Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 inkubatorer
Typ Stödram
Höjd (metrisk) 172 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.