Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Produktkod. 10688878 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Anslutningsmöjligheter
Bro
Bur
Kranvattenkylslinga
Lyftplattform
Slangar och adaptrar
Vagn med hjul
Vätskeförträngningsblock
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10688878
Brand: Thermo Scientific™ 1600018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra driften av kylda och uppvärmda badcirkulatorer med tillbehör som inkluderar broar, plattformar, kylslingor och anslutningslösningar.
Förbättra driften av kylda och uppvärmda badcirkulatorer med Thermo Scientific™ Tillbehör som inkluderar broar, plattformar, kylslingor och anslutningslösningar.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Typ Bro
Bredd (metrisk) Toppplatta 300 to 800 mm