Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Tube Revolver
Produktkod. 15208914 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Paddlar 0,5mL/0,8mL
Paddlar 1,5 mL/2mL
Paddlar 10 ml/15 ml
Paddlar 5 mL/7mL
Paddlar 50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15208914 Paddlar 1,5 mL/2mL Paket med 2
15288904 Paddlar 10 ml/15 ml Paket med 2
15218914 Paddlar 0,5mL/0,8mL Paket med 2
15298904 Paddlar 5 mL/7mL Paket med 2
15228914 Paddlar 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15208914 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88881007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera prestandan för din Thermo Scientific™ Tube Revolver genom att använda dessa tillbehör.
Optimera prestanda genom att använda Thermo Scientific™ Tillbehör till Tube Revolver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Rör
Rörkapacitet 1.5/2 mL
Produkttyp Rotisseriepaddel
Beskrivning Paddlar 1,5 mL/2mL
För användning med (utrustning) Rotator/Rocker
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.