Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör och uppgraderingssatser för Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare är ett mångsidigt verktyg för upptagna labb utrustade med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurera instrumentet efter dina behov, och när ditt forskningsfokus ändras är det bara att uppgradera instrumentet med serviceinstallerbara uppgraderingssatser. Olika plattadaptrar och andra tillbehör hjälper dig att optimera dina analyser.
- Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.
- Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
- For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
- TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
- Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade options.
- Plate adapters are used for adapting plates that are of different heights.
- Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
- Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
- There are two types of plate trays: universal and robotic.
- The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
- A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
- If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 6-48-brunnsadapter för platta med lock |
| För användning med (utrustning) | Varioskan LUX Mikroplattläsare |
| Typ av tallrik | 48-brunnars tallrik |
| Produktlinje | Varioskan |