Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör och uppgraderingssatser för Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare är ett mångsidigt verktyg för upptagna labb utrustade med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurera instrumentet efter dina behov, och när ditt forskningsfokus ändras är det bara att uppgradera instrumentet med serviceinstallerbara uppgraderingssatser. Olika plattadaptrar och andra tillbehör hjälper dig att optimera dina analyser.
- Installation av uppgraderingssatserna måste utföras av utbildad och auktoriserad servicepersonal.
- För TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar måste instrumentet vara utrustat med en luminescensmodul.
- TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar inkluderar excitationsfilter men inte emissionsfilter. Beställ emissionsfilter separat.
- Kontakta din lokala representant för att diskutera instrumentuppgraderingsalternativet
- Adaptrar justerar tallrikarna till optimal höjd för mätning och utmatning.
- Välj adapter baserat på plåtformatet som används och om locket behövs eller inte.
- Den universella plattbrickan är för grundläggande användning och den är kompatibel med alla plattformat (6- till 1536-brunnars plattor).
- En robotplatta är för automatiserad användning med robotar och är kompatibel med plattformat med 96 till 1536 brunnar.
Om dispensrarna används ofta, rekommenderas att byta ut aspirations- och dispenseringsslangarna en gång om året.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikroplatta paket för Varioskan LUX IQ/OQ |
| För användning med (utrustning) | Varioskan LUX Mikroplattläsare |
| Typ av tallrik | 384-brunnars tallrik |
| Produktlinje | Varioskan |
| För användning med (applikation) | Varioskan LUX prestationskvalifikation |
| Inkluderar | Mikroplattor behövs för Varioskan LUX kompetens |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.