Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör och uppgraderingssatser för Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Produktkod. 17982081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
1536-brunnsadapter för 10 mm platta utan lock
384-brunnsadapter för platta utan lock
384-brunnsadapter för tallrik med lock
6-48-brunnsadapter för platta med lock
6-48-brunnsadapter för platta utan lock
96-brunnars adapter för PCR-platta utan lock
96-brunnsadapter för platta med lock
96-brunnsadapter för platta utan lock
AlphaScreen-uppgraderingskit
Dispenserspruta, 1 ml
Dispenserspruta, 5 ml
Emissionsfilter
Förvaringshållare för plåtadaptrar
Mikroplatta paket för Varioskan LUX IQ/OQ
Robotisk tallrikbricka för tallrikar med och utan lock
Robotisk tallrikstrågadapter för tallrikar utan lock
Universal tallrikbricka för tallrikar utan lock
Uppgraderingskit för luminometri och AlphaScreen
Uppgraderingskit för luminometri och TRF
Uppgraderingskit för luminometri, AlphaScreen och TRF
Uppgraderingssats för två dispensrar
Utsläppsfilterupptagningsverktyg
Vätskeskyddsbricka
Förpackningsstorlek:
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
17982081 Uppgraderingskit för luminometri och TRF -
15330787 Förvaringshållare för plåtadaptrar Varje
15340787 Utsläppsfilterupptagningsverktyg Varje
15390777 AlphaScreen-uppgraderingskit Varje
12439757 Emissionsfilter Varje
11599479 Robotisk tallrikstrågadapter för tallrikar utan lock Varje
12472238 384-brunnsadapter för platta utan lock Varje
12871886 384-brunnsadapter för tallrik med lock Varje
12492238 96-brunnsadapter för platta utan lock Varje
11905484 96-brunnsadapter för platta med lock Varje
11589309 6-48-brunnsadapter för platta utan lock Varje
11995474 6-48-brunnsadapter för platta med lock Varje
12432248 Universal tallrikbricka för tallrikar utan lock Varje
12442248 Robotisk tallrikbricka för tallrikar med och utan lock Varje
12452248 96-brunnars adapter för PCR-platta utan lock Varje
12472248 1536-brunnsadapter för 10 mm platta utan lock Varje
12492248 Dispenserspruta, 5 ml Varje
12412258 Dispenserspruta, 1 ml Varje
17198238 Mikroplatta paket för Varioskan LUX IQ/OQ -
17954312 Vätskeskyddsbricka -
17972051 Uppgraderingskit för luminometri och AlphaScreen -
17932161 Uppgraderingskit för luminometri, AlphaScreen och TRF -
17982051 Uppgraderingssats för två dispensrar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 17982081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VLUPLT07
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Olika tillbehör för användning med Varioskan™ LUX Multimode mikroplattläsare.
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare är ett mångsidigt verktyg för upptagna labb utrustade med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurera instrumentet efter dina behov, och när ditt forskningsfokus ändras är det bara att uppgradera instrumentet med serviceinstallerbara uppgraderingssatser. Olika plattadaptrar och andra tillbehör hjälper dig att optimera dina analyser.
Varioskan LUX är ett modulärt instrument, du kan uppgradera det med saknade funktioner senare.
  • Installation av uppgraderingssatserna måste utföras av utbildad och auktoriserad servicepersonal.
  • För TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar måste instrumentet vara utrustat med en luminescensmodul.
  • TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar inkluderar excitationsfilter men inte emissionsfilter. Beställ emissionsfilter separat.
  • Kontakta din lokala representant för att diskutera instrumentuppgraderingsalternativet
Plattadaptrar används för att anpassa plattor som har olika höjd.
  • Adaptrar justerar tallrikarna till optimal höjd för mätning och utmatning.
  • Välj adapter baserat på plåtformatet som används och om locket behövs eller inte.
Det finns två typer av tallrikar: universella och robotiska.
  • Den universella plattbrickan är för grundläggande användning och den är kompatibel med alla plattformat (6- till 1536-brunnars plattor).
  • En robotplatta är för automatiserad användning med robotar och är kompatibel med plattformat med 96 till 1536 brunnar.
Om dispensrarna används ofta, rekommenderas att byta ut aspirations- och dispenseringsslangarna en gång om året.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppgraderingskit för luminometri och TRF
För användning med (utrustning) Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Produktlinje Varioskan