Läs mer
Sartorius Tillbehör till Vivacell Modeller
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
För Vivacell 20 och 70; För tryckluftshuvud
Vivacell 250
För användning med (applikation):
Laddningsventil
Underhållssats
Inkluderar:
Ej tillämpligt
Provbehållare, filtratbehållare, O-ringstätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Use charge value with pressure-fuge head
- Maintenance Kit includes sample reservoir, filtrate container and 'O' ring seals
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Reusable |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| För användning med (utrustning) | Vivacell 250 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Underhållssats |
| Inkluderar | Provbehållare, filtratbehållare, O-ringstätningar |
| Typ | Accessory for Vivacell Model |