Läs mer
Sartorius Tillbehör till Vivacell Modeller
Produktkod. 10663382 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
För Vivacell 20 och 70; För tryckluftshuvud
Vivacell 250
För användning med (applikation):
Laddningsventil
Underhållssats
Inkluderar:
Ej tillämpligt
Provbehållare, filtratbehållare, O-ringstätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10663382
Brand: Sartorius VCA005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för olika Vivacell enheter
  • Använd laddningsvärde med tryckfughuvud
  • Underhållssatsen innehåller provbehållare, filtratbehållare och O-ringstätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) För Vivacell 20 och 70; För tryckluftshuvud
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laddningsventil
Inkluderar Ej tillämpligt
Typ Tillbehör till Vivacell Modell