Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Wellwash™ och Wellwash™ Versa Mikroplattbrickor
Produktkod. 15640845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Förvaringsflasklock
Vätskefilter
För användning med (utrustning):
Wellwash Microplate Strip Bricka
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15640845 Vätskefilter Wellwash Microplate Strip Bricka 1 uppsättning
15331441 Förvaringsflasklock Wellwash Microplate Strip Bricka Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15640845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N12407
Beräknad leverans: 30-12-2026
Förbättra din Wellwash och Wellwash Versa mikroplattbrickor med en rad tillbehör och reservdelar. Wellwash mikroplattbrickor möjliggör pålitliga ELISA tallriktvätt för 96- eller 384-brunnars tallrikar med låga rester av tvättvolymer och användarvänliga funktioner för optimal bekvämlighet och säkerhet.
Dessa tillbehör och reservdelar är för användning med Wellwash och Wellwash Versa mikroplattbrickor. Vissa är kompatibla med båda modellerna, medan andra är speciellt designade för antingen Wellwash eller Wellwash Versa mikroplattbricka.
Wellwash mikroplattremsbrickor ger pålitlig och robust platttvätt för ELISA applikationer med låga rester av tvättvolymer. Wellwash mikroplattbrickor har en stor färgskärm med grafiskt användargränssnitt, lokala språkversioner och icke-trycksatta flaskor för optimal användarvänlighet, bekvämlighet och säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
För användning med (utrustning) Wellwash Microplate Strip Bricka
Produkttyp Vätskefilter