Läs mer
WTW™ Accessories for WTW™ Handheld Multiparameter
Produktkod. 11703197
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
pH Electrode
Produktkod. 11703197
Brand: WTW™ 401152
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Pin Hole
Material POM Armoring, Glass Shaft, Lucalen Watering Cap, PSU S7 Protective Cap
pH-intervall 4 to 12
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 50°C
Typ Armored pH Electrode
För användning med (applikation) Measurements in normally loaded surface water and waste water
Modell SensoLyt™ MPP-A
Förvaringskrav With watering cap, filled with KCl (3mol/L), and protective cap for S7 plug-in connection
Temperaturområde (metriskt). 0°C to 50°C