Läs mer
WTW™ Accessories for WTW™ Portable pH Meter
Kontakttyper:
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Spezifikation
Spezifikation
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | 2 Holes |
| Material | PVC-U Armoring, Glass Shaft, PE Watering Cap, FPM O-ring |
| pH-intervall | 4 till 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 30°C |
| Typ | ORP Combination Electrode |
| För användning med (applikation) | Measurements in waste water, emulsions, suspensions and media that contain protein and sulphide |
| Modell | SensoLyt™ PtA |
| mV räckvidd | -200 to +200 |
| Förvaringskrav | Med vattenlock, fylld med KCl (3mol/L), Ag+ fri |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur