Läs mer
Merck Tillbehör för YT31042HW filtreringssystem för farligt avfall, 142 mm
Produktkod. 12444277 Handla allt Merck Produkter
Typ:
Roterande omrörare
Underdräneringsstöd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12444277
Brand: Merck YT310RAHW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Tillbehörsklämmor för 1- och 2,5-liters flaskutdrag
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
YT3014257 Underdräneringsstöd, PTFE-belagdYT310RAHW roterande omrörare
Beställningsinfo
Mått: 21L x 26 1/4W x 24 3/8 tum H (53 x 66,6 x 61,9 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Tillbehörsklämmor för 1 L och 2,5 L flaskutdrag
Typ Roterande omrörare