Läs mer
WTW™ Tillbehörslåda
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10171721
För användning med (utrustning):
Ammoniakelektrod NH 500/2
Produktkod. 10171721
Brand: WTW™ 180100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ammoniakelektrod NH 500/2
Typ Tillbehörslåda
Inkluderar 3 utbyteshuvuden och 50 ml elektrolytlösning
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.