Läs mer
Caframo™ Impeller Set
Längd (metrisk):
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Elektropolerat 316 L rostfritt stål
- Skaftmått: 188 x 6,0 mm
- Radiella och axiella bladmått: 13 x 30 mm
- Ställskruv kompatibel med standardverktyg
- Kemikalie- och korrosionsbeständig
- Val av två typer av flöde
- Bladen är lätt utbytbara
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 6 mm |
| Mått (L x B) | 12 x 30 mm |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Typ | Impeller |
| Material | Rostfritt stål |