Läs mer
IKA™ R 1331 Ankaromrörare
Produktkod. 10140401 Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10140401
Brand: IKA™ 0002022400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överliggande, ankarformade omrörarelement är idealiskt lämpat för medium till mycket viskösa vätskor.
  • Tangentiellt flöde
  • Hög skjuvhastighet vid kanter
  • Minsta avlagringar på kärlväggen
  • Använd vid låga hastigheter
  • Används för polymerreaktioner, jämn fördelning av höga mineralhalter i vätskor
  • Idealisk för medium till mycket viskösa vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (applikation) Används vid låga hastigheter
Kvantitet 1 Pk.
Hastighet 1000 rpm
Typ Ankaromrörare