Läs mer
IKA™ R 1312 Turbinomrörare
Produktkod. 10048240 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) axel unitSize
10048240 8 mm Varje
1 options
Produktkod. 10048240 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002333000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överliggande, turbinformade omrörarelement används för att generera axiellt flöde med minimala skjuvkrafter.
  • För att ritmaterial ska blandas uppifrån
  • Genererar axiellt flöde i kärlet
  • Minsta risk för skador vid kontakt med fartyget
  • Minsta skjuvkrafter
  • Använd vid medelhöga till höga hastigheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (applikation) Används vid medelhöga till höga hastigheter
Kvantitet 1 Pk.
Hastighet 2000 rpm
Typ Turbinomrörare