Beskrivning
Radiellt flöde, för att rita materialet som ska blandas uppifrån och ner. Hög turbulens, höga skjuvkrafter. Partikelreduktion. Används vid medelhöga till höga hastigheter. Omrörare Ø: 42 mm Skaft Ø: 8 mm Axellängd: 350 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Fläkt | 1,7 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 42 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Hastighet | 2000 rpm |
| Typ | Omrörarskaft |